Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Væskefyldte kviksølvfri pH/ATC Epoxy kropskombinationselektroder, m/BNC og minitelefon ATC-stik
Artikelnummer. 11500194 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C til 80 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift unitSize
11500194 0 °C til 80 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11500194
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Elektrode, 60mL genopfyldningsopløsning, elektrodeopbevaringsflaske
Kræver
Kræver påfyldningsopløsning
TRIS-kompatibel, robust og praktisk
  • Robust epoxy krop i standardstørrelse
  • Design med dobbeltkryds forhindrer referencekontamination; kompatibel med TRIS-applikationer; kviksølvfri
  • Væskefyldt design giver hurtig respons
  • Porøs keramisk forbindelse, Ag/AgCl reference
  • Indbygget ATC-sonde
  • Robust epoxy krop til brug i mark eller plante
  • Ideel til håndholdt brug med vandige prøver
  • Dobbeltforbindelsesdesign eliminerer måleproblemer og tilstopning af forskning med TRIS-buffere
Ordreinfo
Endekappe tætning; holder membranen fugtig og klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lilla
Konnektortyper BNC/Mini-Phone ATC
Knudepunkt Porøs keramisk dobbelt
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH/ATC-kombinationstitreringselektrode
Type påfyldningsopløsning Mættet KCl-elektrolyt (SP138-500)
Til brug med (applikation) Generelle laboratorie- og life science-applikationer
Til brug med (udstyr) Accumet Excel (XL) serie, Research (AR ) og Basic (AB15 og AB15 Plus) bordmåler
Inkluderer Elektrode, 60mL genopfyldningsopløsning, elektrodeopbevaringsflaske
Intern reference Ag/AgCl
sonde ATC
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Længde (metrisk) 106 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm