Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glasmembran natriumkombination ISE
Artikelnummer. 11580174 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11580174 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 11580174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00 DKK
    4253.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 1461.12 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kombination ISE til bestemmelse af natriumionkoncentration
Epoxy krop natrium kombination ISE
  • Specielt formuleret natrium-responsiv glaspære
  • Direkte måling af aktiv natriumionkoncentration
  • Integral calomel reference halvcelle med mættet KCl elektrolyt
  • Porøst keramisk kryds
  • Hård epoxy krop
Funktioner
  • Lav drift, hurtig respons, højt selektivitetsforhold, god termisk stabilitet og bredt driftsområde
  • Aftagelig endebeskytter beskytter mod brud på glaspæren, tillader nem rengøring
  • Endesengs lukning forenkler opbevaring, eliminerer iblødsætning af flasker
  • Kontinuerlig elektrisk afskærmning og isolering af indvendige elementer, kabel og stik
  • Ekstremt stabile, reproducerbare aflæsninger med et minimum af elektrisk støj
  • Hurtig responstid, der sænker omkostningerne pr. test
  • Individuelt testet, serialiseret til at opfylde GLP krav, og bakket op af Fisher Scientific™ Tekniske applikationer personale
Applikationer
  • Natriumtest i kød, fisk, mejeriprodukter, frugtjuice, bryggevand, grundvand, havvand, jord, kropsvæsker
  • Ideel til målinger af små prøver eller test i små kar
Dimensioner
  • Diameter: krop, 0,5 tommer. (12,7 mm); hætte, 0,625 tommer. (16 mm)
  • Længde: 4,5 in.L (11,4 cm) krop, 1 in.L (2,5 cm) hætte, 5,5 in.L (14 cm) samlet. Med 30 tommer. (76,2 cm) bly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Anvendes til natriumtest i kød, fisk, mejeriprodukter, frugtjuice, bryggevand, grundvand, havvand, jord, kropsvæsker
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Diameter (engelsk) Krop 0,5 tommer
Diameter (metrisk) krop 12.7mm
Diameter (metrisk) Kap 15.8mm
Type påfyldningsopløsning SP138-500
Knudepunkt Porøs keramik
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 139.7mm
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperaturområde (metrisk). 0 til 60 °C
Til brug med (udstyr) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 60°C
Type Kombination ISE