Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Gelfyldt polymerlegeme Enkeltforbindelse pH-kombinationselektroder, kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Robust polymerkonstruktion til håndholdt brug med vandige prøver i klasseværelset eller i marken
- Standardstørrelse polypropylenkrop
- Ideel til håndholdt brug med vandige prøver
- Robust konstruktion til brug hvor som helst med grov håndtering og brud er problemer, og hvor vedligeholdelse er vanskelig
- GlaspH-pæren er indsænket i spidsen for indbygget beskyttelse
- Endcap tætning holder membranen fugtig mellem brugene
- Ag/AgCl internt referenceelement, porøs keramisk overgang
- Fyldt med geléeret 4M KCl mættet med AgCl-elektrolyt; behøver aldrig genopfyldning
- Måler 5,75 tommer lang (14,7 cm) samlet set
- Hele 0 til 14 pH-området
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Enkelt keramik |
| Materiale | Polymer/polypropylen |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +80 °C (kun pære) |
| Type | Kombinations-pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | 4mol/L KCl gel |
| Til brug med (applikation) | Ideel til håndholdt brug med vandige prøver |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Svartid | <10 sek. |
| Vis mere |