Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Gelfyldt polymerlegeme pH/ATC dobbeltforbindelses-kombinationselektroder: kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Kombiner bekvemmeligheden ved en kombinationselektrode med indbygget ATC-sonde
- Tre-i-en konstruktion til praktisk test af små prøver ved hjælp af en enkelt sonde
- Gelfyldt referencecelle og Fisher Scientific™ universal glasmembran forsænket i enden for hurtig, reproducerbar respons
- Hurtig pH-test i marken eller med vanskelige prøver
- Dobbelte kryds giver hurtig respons og lang levetid overalt, hvor tilstopning af kryds kan være et problem
- Det indre kammer rummer referenceelement med geleret KCl og AgCl; ydre kammer indeholder kun KCl
- Permanent gelfyldt
Epoxyhus Model 13-620-111 med BNC/minitelefonstik
- For accumet Excel (XL) og accumet Forskning (AR ) Serie
- For accumet Basic Series AB15, AB15 Plus
- For udgået accumet 1000 bærbare
- For udgået accumet BASIC modeller
Epoxy krop Model 13-620-112 med BNC/0,25 tommer. Telefonstik
- For udgået accumet bordmodeller 50, 25, 20, 15, 10, 5 og 30
- Til brug med accumet AP61, AP62, AP63 bærbare målere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Konnektortyper | BNC/0,25 tommer. Telefon ATC |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +80 °C |
| Type | pH/ATC kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Gel |
| Til brug med (applikation) | Felt, procesovervågning, robust brug |
| Til brug med (udstyr) | For udgået accumet bordmodeller 50, 25, 20, 15, 10, 5 og 30 |
| Vis mere |