Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Gas-Sensing Combination ISEs
Artikelnummer. p-4018228 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC-til-USS-adapter er påkrævet med dette produkt som et engangskøb. Varenummer: 13-641-890
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11500134
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til ammoniak- og kuldioxidanalyser; sej, kemikalie-resistent krop; permanent bundet membran-/hættesamling —ingen vanskelig brugersamling påkrævet
Preassembled, pretested membrane/cap unit
  • Assures optimum membrane tension and alignment, with no-leak operation
  • Membrane is much less susceptible to surfactant deterioration: use it for extended periods in more varied solution types—wastewater samples, process streams
  • Noncrystallizing fill solution won't impede performance or cause membrane rupture
  • With 39 in. (1m) lead
Features
  • Tough, chemical-resistant body
  • Bonded membrane/cap assembly
  • Continuous electrical shielding and insulation of internal elements, cable and connectors
  • Extremely stable, reproducible readings with a minimum of electrical noise
  • Lower detection limits than conventional ISEs
  • Rapid response time that lowers cost per test
  • Individually tested, serialized to meet GLP requirements, and backed by the Fisher Scientific™ Technical Applications staff
Ammonia Combination ISE
  • Determines ammonia and ammonium ion concentration in diverse samples
  • Applications include sewage effluent, boiler water, industrial wastes, stack gases, food, fertilizers
  • Measurements are unaffected by sample color, turbidity or suspended solids
  • Gases such as CO2, SO2 and H2S do not interfere
  • Method has ASTM and EPA approval
Carbon Dioxide Combination ISE
  • Measures carbon dioxide, carbonate and bicarbonate
  • Applications include carbonated beverages, wines, groundwater, seawater
Ordreinfo
Udskiftning af membranhætter: Ammoniak, 13-620-512; Kuldioxid, 13-620-513. Fyldningsløsninger: Ammoniak, ACCU-080-0500; Carbon Dioxide, 13-641-766.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Determines Ammonia and Ammonium ion concentration in sewage effluent, boiler water, industrial wastes, stack gases, food, fertilizers
Konnektortyper Amerikansk standard/stift
Diameter (engelsk) Krop 0.5 in.
Diameter (metrisk) krop 13 mm
Type påfyldningsopløsning Noncrystallizing - NH4Cl
Længde (engelsk) 4.01 in.
Længde (metrisk) 102 mm
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) 0.009 to 1700 ppm
Temperatur (engelsk) Drift 32° to 122°F
Certificeringer/compliance ASTM, EPA
pH-område 13
Interferenser Volatile Amines, Metal cations that complex Ammonia
Modstand <300megohm
Svartid <30 sec.
Temperaturområde (metrisk). 0 to 50°C
Til brug med (udstyr) Ammonia Gas-Sensing Combination ISE
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 50°C
Type Combination ISE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt