Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Gassensor-kombinations-ISE'er
Artikelnummer. 11510134 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Amerikansk standard/nål
Kræver BNC-til-USS adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11510134 Kræver BNC-til-USS adapter Hver
11500134 Amerikansk standard/nål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11510134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 DKK
    3995.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 1489.47 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Til ammoniak- og kuldioxidanalyser; sej, kemikalie-resistent krop; permanent bundet membran-/hættesamling —ingen vanskelig brugersamling påkrævet
Formonteret og forhåndstestet membran-/hætte-enhed
  • Sikrer optimal membranspænding og -justering samt lækagefri drift
  • Membranen er langt mindre modtagelig for nedbrydning fra overfladeaktive stoffer: Kan bruges i længere tid i flere forskellige opløsningstyper—spildevandsprøver og processtrømme
  • Den ikke-krystalliserende påfyldningsopløsning hæmmer ikke ydeevnen og forårsager ikke brud på membranen
  • Med 39 tommer (1 m) ledning
Egenskaber
  • Robust, kemikalieresistent hus
  • Fastgjort membran-/hætte-enhed
  • Kontinuerlig elektrisk afskærmning og isolering af indvendige elementer, kabel og stik
  • Yderst stabile, reproducerbare målinger med minimal elektrisk støj
  • Lavere detektionsgrænser end konventionelle ionselektive elektroder
  • Hurtig responstid, som reducerer omkostningen pr. test
  • Individuelt testet og serienummereret for at opfylde GLP-kravene samt understøttet af Fisher Scientific™ s tekniske applikationspersonale
Kombineret ammoniak-ionselektiv elektrode
  • Bestemmer koncentrationen af ammoniak og ammoniumioner i forskellige prøver
  • Anvendelser omfatter spildevand, kedelvand, industriaffald, røggasser, fødevarer og gødningsstoffer
  • Målingerne påvirkes ikke af prøvens farve, turbiditet eller suspenderede faste stoffer
  • Gasser som CO2, SO2 og H2S interfererer ikke
  • Metoden er godkendt af ASTM og EPA
Kombineret kuldioxid-ionselektiv elektrode
  • Måler kuldioxid, carbonat og hydrogencarbonat
  • Anvendelser omfatter kulsyreholdige drikkevarer, vine, grundvand og havvand
Información de órdenes
Udskiftning af membranhætter: Ammoniak, 13-620-512; Kuldioxid, 13-620-513. Fyldningsløsninger: Ammoniak, ACCU-080-0500; Carbon Dioxide, 13-641-766.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Applikationer Bestemmer ammoniak- og ammoniumionkoncentrationen i spildevand, kedelvand, industriaffald, stakgasser, fødevarer, gødning
Konnektortyper Kræver BNC-til-USS adapter
Diameter (engelsk) Krop 0,5 tommer
Diameter (metrisk) krop 13 mm
Type påfyldningsopløsning Ikke-krystalliserende - NH4Cl
Længde (engelsk) 4,01 tommer.
Længde (metrisk) 102 mm
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) 0,009 til 1700 ppm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 122 °F
Certificeringer/compliance ASTM, EPA
pH-område 13
Interferenser Flygtige aminer, metalkationer, der sammensætter ammoniak
Modstand <300 megohm
Svartid <30 sek.
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Til brug med (udstyr) Alle pH-, mV-målere eller ionometre
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type Kombination ISE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.