Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Epoxy Body pH/ATC Probe til Corning Målere - Kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Med BNC stik og ATC stik til Corning Meter
- Epoxy krop for holdbarhed
- pH-kombinationselektrode med integreret ATC-sonde og temperatursignalstik specielt designet til brug med Corning meter
- Væskefyldt, single-junction Ag/AgCl reference
- BNC pH-stik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67 |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 80°C |
| Type | Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor |
| Type påfyldningsopløsning | Væske |
| Til brug med (applikation) | ATC, pH |
| Til brug med (udstyr) | pH-meter |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |