Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Epoxylegeme kviksølvfri referenceelektrode
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Et robust epoxyhus gør dette til et godt valg til krævende miljøer
- Robust epoxylegeme til overvågning i fabrikken, feltmålinger, instruktionslaboratorier, klasseværelser
- Stabil med ion-selektive elektroder
- Sej nok til at holde i hånden, brug direkte i en beholder, rør opløsninger
- Intet behov for hjælpeomrører
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stift |
| Knudepunkt | Dobbelt, porøs polymer |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | Max 80 °C |
| Type | Kviksølvfri referenceelektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Væske |
| Til brug med (applikation) | Mark, laboratorium |
| Længde (engelsk) Kabel | 30 tommer |
| Længde (metrisk) | 106 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Vis mere |