Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Dual Platinum Pin KF Titreringselektrode - Kviksølv - Gratis
Artikelnummer. 11560074 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Dobbelt Pin
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11560074 Dobbelt Pin Hver
1 options
Artikelnummer. 11560074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 DKK
    2270.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 779.25 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Kræver
Kræver 13-640-150 Pin-jack-adapter til brug med US Standardindgange eller 13-620-488 BNC-indgangsadapter til BNC-indgange.
For Karl Fischer og dead-stop titreringer og svovlanalyser
  • Til brug med Fisher Scientific KF Titrimeter™ , Fisher Scientific Svovlanalysator, pH-målere med -10 A μKF polariserende output
  • Dækker -5° til +100 °C (23° til 212 °F) rækkevidde
Ordreinfo
Måler 5,5 tommer. L (140 mm), 13 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Konnektortyper Dobbelt Pin
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Type Elektrode
Type påfyldningsopløsning Ingen
Til brug med (applikation) For Karl Fischer og dead-stop titreringer og svovlanalyser
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 13 mm