Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Konduktivitetskalibreringssæt
Artikelnummer. 11580224 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11580224 Hver
1 options
Artikelnummer. 11580224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2213.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 286.67 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Indeholder
  • Seks præcisionsmodstande (nominelle værdier 10 ohm, 100 ohm, 1 kohm, 10 kohm, 100 kohm og 1 mohm)
  • Stik til accumet XL og AB konduktivitetsmålere
  • Skumpolstret etui
Præcisionskalibreringsmodstandssæt til accumet konduktivitetsmålere.
  • Leveres med fabrikstestcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Konduktivitetskalibreringssæt