Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Automatiske temperaturkompensationsprober - kviksølv - gratis
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Til brug med accumet Meter
- Signaler opløsningstemperatur til måler for automatisk kompensation
- Tillad temperaturaflæsning med målere med denne funktion
- Sonder til accumet AP Series bærbare målere har vandtæt stik
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Accumet bordplade og bærbar måler |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | ATC |
| Konnektortyper | 0,25 tommer Telefon |
| Længde (metrisk) kabel | 0.9 m |