Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Automatiske temperaturkompensationsprober - kviksølv - gratis
Artikelnummer. 10236064 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
0,25 tommer Telefon
Mini-telefon
Materiale:
316 rustfrit stål
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
Accumet bordplade og bærbar måler
Accumet model AP63, AP62, AP61
accumet AB, AR , XL, Basic, bordmålere
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Materiale Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10236064 Mini-telefon 316 rustfrit stål accumet AB, AR , XL, Basic, bordmålere Hver
11530234 0,25 tommer Telefon Rustfrit stål Accumet bordplade og bærbar måler Hver
11540234 Mini-telefon Rustfrit stål Accumet model AP63, AP62, AP61 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10236064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 DKK
    1515.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.34 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
For accumet™ bordmålere.
Til brug med accumet Meter
  • Signaler opløsningstemperatur til måler for automatisk kompensation
  • Tillad temperaturaflæsning med målere med denne funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) accumet AB, AR , XL, Basic, bordmålere
Materiale 316 rustfrit stål
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 100°C
Type ATC
Konnektortyper Mini-telefon
Længde (metrisk) kabel 0.9 m