Få mere at vide
Beschreibung
Beinhaltet
Måler Only option inkluderer måler, 9V batteri og manual.
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Til indendørs og udendørs brug. Alsidig og robust nok til de mest krævende applikationer. Soft touch-taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening til en leg. Det kompakte design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium. AP100-seriens sæt inkluderer en ubrydelig accumet pH/ATC elektrode, der kan genopfyldes for hurtig respons og længst levetid.
AP115 pH/mV/Temp meter tilbyder alle funktioner i AP110 plus:
- 0,001pH opløsning
- Visning af dato/klokkeslæt for at mødes GLP krav
Spezifikation
Spezifikation
| Inkluderer | Måler, 9V batteri, manual |
| Til brug med (applikation) | pH, mV, temperatur |
| Måletilstande | pH, Relative mV, Temperature |
| Kalibrering | pH, Relative mV, Temperature |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001 |
| Rækkevidde (mV) | 0 til± 2000 |
| Kalibreringspunkter | 1 to 5 pH, 1 RmV, 1 temperature |
| Temperaturområde (metrisk) | -5 °C til +100 °C |
| Display Type | LCD |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.