Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AP110 bærbart pH-måler
Artikelnummer. 11580184 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Område (pH):
-2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
11580184 -2 til 20 Hver
1 options
Artikelnummer. 11580184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 DKK
    4578.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 326.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeholder
Måler Only option inkluderer måler, 9V batteri og manual.
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Til indendørs og udendørs brug. Alsidig og robust nok til de mest krævende applikationer. Soft touch-taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening til en leg. Det kompakte design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium.
Fås også: AP100-seriens sæt, som inkluderer en ubrydelig accumet pH/ATC elektrode, der kan genopfyldes for hurtig respons og længst levetid.
AP110 pH/mV/Temp meter funktioner:
  • Robust vandtæt hus, IP67-klassificeret
  • Stor LCD-skærm med baggrundsbelysning og almindeligt sprogtekst —let at se og bruge
  • Brede områder: -2,00 til +20,00pH, 0 til± 2000.0mV, -5° til +100 °C
  • Justerbar pH-opløsning
  • 200 datapunkter intern hukommelse
  • Hældningsvisning
  • Auto-sluk
  • Fuld tre års målergaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler, 9V batteri, manual
Til brug med (applikation) pH, mV, temperatur
Måletilstande pH, Relative mV, Temperature
Kalibrering pH, Relative mV, Temperature
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.1, 0.01
Rækkevidde (mV) 0 til± 2000
Kalibreringspunkter 1 to 5 pH, 1 RmV, 1 temperature
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +100 °C
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys Yes
Datapunkter 200
Log funktionstype Automatic, Manual
IP-vurdering IP67
garanti 3 år
Detektionsområde -2 til 20 pH
Type AP110 bærbart pH-måler