Indeholder
Måler, Accumet™ kombination genopfyldelig pH/ATC elektrode 13-620-AP50A, genopfyldningsopløsning, hård bæretaske, prøveflasker, pH-kalibreringspakker, 9V batteri og manual
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Til indendørs og udendørs brug. Alsidig og robust nok til de mest krævende anvendelser. Bløde taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening let. Kompakt design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium. AP100-seriens sæt inkluderer en ubrydelig accumet pH/ATC-elektrode, der kan genopfyldes for hurtig respons og længst levetid.
AP110 pH/mV/Temperaturmåler-funktioner:
- Robust vandtæt hus, IP67-klassificeret
- Stor LCD med baggrundsbelysning og almindelig tekst—, let at se og bruge
- Store områder: -2,00 til +20,00 pH, 0 til ±2000,0 mV, -5° til +100 °C
- Justerbar pH-opløsning
- 200 datapunkter intern hukommelse
- Skråningsvisning
- Auto-off
- Fuld treårig målergaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Måler, Accumet™ kombination genopfyldelig pH/ATC elektrode 13-620-AP50A, genopfyldningsopløsning, hård bæretaske, prøveflasker, pH-kalibreringspakker, 9V batteri og manual |
| Til brug med (applikation) | pH, mV, temperatur |
| Måletilstande | pH, Relative mV, Temperature |
| Kalibrering | pH, Relative mV, Temperature |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.1, 0.01 |
| Rækkevidde (mV) | 0 til± 2000 |
| Kalibreringspunkter | 1 to 5 pH, 1 RmV, 1 temperature |
| Temperaturområde (metrisk) | -5 °C til +100 °C |
| Display Type | LCD |
| Vis mere |