Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ 12mm Karl Fisher elektrodepærebeskytter
Artikelnummer. 11510084 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Accumet 12 mm diameter. Elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11510084 Accumet 12 mm diameter. Elektrode Hver
1 options
Artikelnummer. 11510084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.90 DKK
    67.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.17 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Beskyt skrøbelig glasmembran mod brud
Beskyttere glider over elektrodespidsen for at beskytte glaspæren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accumet 12 mm diameter. Elektrode
Type Pærebeskytter