Få mere at vide
Fisherbrand™ accuCap™ Capillary Junction pH-kombinationselektroder Glaslegeme, flydende gel, genopfyldelig: kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Stort kryds for øget flow, minimal tilstopning
Bedre kryds
- Enkeltpore kapillærovergangen er ca. 200 gange større end typiske keramiske overgange
- Næsten umuligt at tilstoppe, selv i svære prøver
- Øget elektrolytflow, større kontakt mellem prøve og reference, hurtige og stabile målinger
Bedre referencedesign
- Dobbeltkoblingsdesign for forbedret ydeevne
- Diffusionsbarrieren adskiller sølvkloridreservoiret fra referenceelektrolyten
- Tillader brug af sølvfri elektrolytter, forhindrer tab af sølvklorid fra temperaturinducerede variationer
- Resultat: et ekstremt stabilt referencepotentiale, der giver lang levetid for elektroden
Mest præcist
- Test ved det tyske føderale fysikaltekniske institut i Braunschweig fastslog, at dette elektrodedesign var den mest præcise laboratorieelektrode
- Se Sporbarhed af pH-måling af Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 eller SSN 0947-7063
- Unik væske-gel elektrolyt og accuCap overgang giver hurtigere flowhastighed og forbedret kontakt mellem elektrolyt og prøve
- Hurtigere responstid og meget præcise målinger
- Dobbelt-væske-overgang forlænger yderligere diffusionsbarrieren for øget elektrodelevetid i aggressive prøver
- Fungerer også godt i væsker med lav ionkoncentration og i delvist vandige prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Dobbelt væske |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | Kombinations-pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Flydende gel |
| Til brug med (applikation) | pH |
| Til brug med (udstyr) | pH-meter |
| Vis mere |