Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til temperatursonde til FB705 Sonicator
Artikelnummer. p-4380552 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Temperatursonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12911161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overvågning af temperatur på følsomme prøver
  • Til overvågning af temperaturfølsomme prøvevolumener
  • Kan bruges til at overvåge volumener fra 100 - 1000mL
  • 6 tommer lang temperaturovervågningssonde (rustfrit stål)
Tekniske data
Produkttype Temperatursonde
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Til brug med (applikation) Ideel til overvågning af temperaturen på prøver på 100 ml eller større
Til brug med (udstyr) FB 705 Sonic Dismembrator™