Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til temperatursonde til FB705 Sonicator
Artikelnummer. 12921161 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Temperatursonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12921161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overvågning af temperatur på følsomme prøver
  • Til overvågning af temperaturfølsomme prøvevolumener
  • Kan bruges til at overvåge volumener fra 1 - 1000mL
  • Temperaturovervågning termoelement perle på enden af en hermetisk forseglet ledning
Tekniske data
Produkttype Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Ideel til overvågning af temperaturen på prøver> 1mL og indirekte sonikeringsmetoder
Til brug med (udstyr) FB 705 Sonic Dismembrator™