Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til temperatursonde til FB705 Sonicator
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Temperatursonde
Termoelement sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til overvågning af temperaturfølsomme prøvevolumener
- Kan bruges til at overvåge volumener fra 100 - 1000mL
- 6 tommer lang temperaturovervågningssonde (rustfrit stål)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Temperatursonde |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 15.24 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til overvågning af temperaturen på prøver på 100 ml eller større |
| Til brug med (udstyr) | FB 705 Sonic Dismembrator™ |