Få mere at vide
Fisherbrand™ 850 Homogenisator tilbehør, Generator Probe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6931003 Shop alle Fisherbrand produkter
Bund type:
Flad
Fladt, bredt vindue
Savtand
Savtand, bredt vindue
Partikelstørrelse:
Bøde
Grov
Diameter (metrisk) sonde:
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Advarsel: Rustfrit stål lejer kan ikke autoklaveres.
Artikelnummer. 15515829
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advarsel: Rustfrit stål lejer kan ikke autoklaveres.
Indeholder
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
Rustfrit stål generator sonde; Fisher Scientific™ 850 Homogenizer Accessory, Generator Probe er kompatibel med Fisher Scientific 850 Homogenisatorer.
  • Leveres med PTFE øvre og nedre lejer
  • Hele sonden kan autoklaveres
  • Nemt adskilles for rengøring
Savtandgeneratorsonde:
  • Tilføj ekstra skærehandling og statordesign tillader fine til mellemstore prøver at passere gennem behandlingsvinduer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype sonde
Partikelstørrelse Bøde
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 2 L
Diameter (metrisk) sonde 20 mm
Længde (metrisk) sonde 195 mm
Materiale 316 rustfrit stål
Bund type Savtand
Til brug med (udstyr) Fisher Scientific 850 Homogenisator