Indeholder
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
- Leveres med PTFE øvre og nedre lejer
- Hele sonden kan autoklaveres
- Nemt adskilles for rengøring
Savtandgeneratorsonde:
- Tilføj ekstra skærehandling og statordesign tillader fine til mellemstore prøver at passere gennem behandlingsvinduer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Partikelstørrelse | Grov |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 200 ml til 5 l |
| Diameter (metrisk) sonde | 30 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 195 mm |
| Materiale | 316 rustfrit stål |
| Bund type | Fladt, bredt vindue |
| Til brug med (udstyr) | Fisher Scientific 850 Homogenisator |