Få mere at vide
Fisherbrand™ 300 Memory Vandtæt stopur
Artikelnummer. 11709825 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
10 timer
Artikelnummer. Tidsområde
11709825 10 timer
1 options
Artikelnummer. 11709825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hukommelseslagring til 300 omgange. Vandafvisende stopur har en O-ring-forseglet og stødsikker ABS-plastikkasse med skridsikre gummisider.
  • Tider til 10 timer med en opløsning på 0,01 af et sekund og en nøjagtighed på 0,001 %
  • Leverer stopursfunktioner: enkelthandling, time-in/-out, kontinuerlig timing, kumulativ-split, interval-split, 300 hukommelser og gentagne programmerbare nedtællingsalarmtider
  • Tre-linjers display viser samtidig køretid, kumulativ-split og interval-split
  • Enheden genkalder 300 hukommelser og viser prøvenumrene 1 til 300
  • Giver gentagelsesfunktioner for nedtællingsalarm
  • Funktionerne omfatter også funktioner til pacer, slagtilfælde og hastighedsberegninger
  • Viser tidspunkt på dagen i timer, minutter og sekunder samt AM/PM, dato og ugedag
  • Dimensioner: 3 x 2,5 x 0,88 tommer. (7,6 x 6,4 x 2,2 cm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Vandtæt stopur
Tidsområde 10 timer
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.001%
Opløsning 0,01 sek.
Vise LCD
Materiale ABS-plast
Batteritype Sølvoxid
Dimensioner (L x B x H) 3 x 2,12 x 0,87 tommer. (1,62 x 5,38 x 2,20 cm)
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 1.62 cm
Bredde (engelsk) 2,12 tommer.
Bredde (metrisk) 5.38 cm
Højde (engelsk) 0,87 tommer.
Højde (metrisk) 2.20 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.07 kg
Inkluderer 2 års sølvoxid Always-on batteri, snor, Velcro™ Befæstelser til lodret montering og aftagelig klips
Til brug med (applikation) Giver gentagelsesfunktioner for nedtællingsalarm
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST