Learn More
Fisherbrand™ 150 og 850 håndholdt homogenisatortilbehør, sonder i rustfrit stål
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Bund type:
Flad
Savtand
Savtand, bredt vindue
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,2 til 5 ml
0,25 til 30 ml
1,5 til 100 ml
Diameter (metrisk) sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
Bøde
Kursus
Unit Size:
Hver
Specifications
Specifications
| Produkttype | sonde |
| Partikelstørrelse | Bøde |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,2 til 5 ml |
| Diameter (metrisk) sonde | 5 mm |
| Længde (engelsk) sonde | 2,9 tommer. |
| Længde (metrisk) sonde | 75 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bund type | Flad |
| Til brug med (udstyr) | 150 Håndholdt Homogenizer og 850 Homogenizers |