Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 og 850 håndholdt homogenisatortilbehør, sonder i rustfrit stål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15545819 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Bund type:
Flad
Savtand
Savtand, bredt vindue
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,2 til 5 ml
0,25 til 30 ml
1,5 til 100 ml
Diameter (metrisk) sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
Bøde
Kursus
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund type Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) sonde Partikelstørrelse unitSize
15545819 Flad 0,2 til 5 ml 5 mm Bøde Hver
15555819 Savtand 0,25 til 30 ml 7 mm Bøde Hver
15565819 Savtand, bredt vindue 0,25 til 30 ml 7 mm Kursus Hver
15595819 Savtand 1,5 til 100 ml 10 mm Bøde Hver
15505829 Savtand, bredt vindue 1,5 til 100 ml 10 mm Kursus Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Advarsel: Rustfrit stål lejer kan ikke autoklaveres.
Artikelnummer. 15545819
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advarsel: Rustfrit stål lejer kan ikke autoklaveres.
Valg af flade eller savtandsspidser til brug med håndholdte homogenisatorer.
  • Giver slutbruger fleksibilitet til at behandle prøver
  • Designet til lang levetid og er nemme at skille ad til rengøring
  • Statordesign tillader fine til mellemstore prøver at passere gennem behandlingsvinduerne
  • Leveres med PTFE øvre og nedre lejer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype sonde
Partikelstørrelse Bøde
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,2 til 5 ml
Diameter (metrisk) sonde 5 mm
Længde (engelsk) sonde 2,9 tommer.
Længde (metrisk) sonde 75 mm
Materiale Rustfrit stål
Bund type Flad
Til brug med (udstyr) 150 Håndholdt Homogenizer og 850 Homogenizers