Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 og 850 håndholdt homogenisatortilbehør, engangsgeneratorsonde i plast
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6751003 Shop alle Fisherbrand produkter
Emballagemængde:
25/pakke
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 15575819
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med Fisher Scientific™ 150 og 850 Homogenisatorer. Fisher Scientific™ 150 og 850 håndholdt homogenisatortilbehør, engangsgeneratorprobe i plast er ideel til applikationer, hvor krydskontaminering er et problem. Adapter påkrævet til brug.
  • Økonomisk:< 1% af omkostningerne til generatorsonder i rustfrit stål
  • Eliminerer krydskontaminering
  • Ideel til PCR-, RNA- og DNA-ekstraktion
  • Vedligeholdelsesfri
  • Behandlingsområdet fra 0,2 ml til 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype sonde
Størrelse 7 mm dia. x 110 mm L
Materiale Plast
Til brug med (udstyr) 150 Håndholdt Homogenizer og 850 Homogenizer
Emballagemængde 25/pakke