Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 og 850 håndholdt homogenisatortilbehør, engangsgeneratorsonde i plast
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Størrelse | 7 mm dia. x 110 mm L |
| Materiale | Plast |
| Til brug med (udstyr) | 150 Håndholdt Homogenizer og 850 Homogenizer |
| Emballagemængde | 50 stk./pakke |