Få mere at vide
Fisherbrand™ 12-Digit Calculator with Oversized Display
Artikelnummer. 11714416 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11714416 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11714416
Antal Pris
1 444.00 DKK / Pakke med 1
10 418.83 DKK / Pakke med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Chemical-resistant ABS plastic case, built-in solar panels and silver oxide battery
With oversized, raised keys for easy operation
  • Performs all arithmetic calculations
  • Features memory, percent, floating decimal point, ratios and grand totals
  • Displays answer to 12 places with 0.5 in.H (1.3cm) digits
  • Powered via solar panel or silver-oxide battery
Ordreinfo
Dimensions: 4.5L x 2.5W x 0.62 in.H (11.4 x 6.4 x 1.6cm); Weight: 3 oz. (85g)
Tekniske data
Produkttype Hinged case, 12-Digit Computer
Display Type LCD-skærm
Display Dimensioner 0.25 in.
Tastatur Jumbo raised keys
Dimensioner (L x B) 4.5 x 2.5 in.
Højde (engelsk) 0.62 in.
Højde (metrisk) 1.6 cm
Længde (engelsk) 4.5 in.
Længde (metrisk) 11.4 cm
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Vægt (engelsk) 3 oz.
Vægt (metrisk) 85 g
Strømforsyning Solar panel or Silver Oxide Battery
Til brug med (applikation) All arithmetic calculations
Inkluderer Chemical resistant ABS Plastic case, built-in solar panels and Silver Oxide battery