Få mere at vide
Fisher Chemical™ Permount™ Monteringsmedium
Artikelnummer. p-121849 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Volumen (engelsk):
3,38 oz.
16,9 oz.
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
15820100 100 ml 3,38 oz. 100ml
15832544 500 ml 16,9 oz. 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dette kemikalie anses for at være farligt af OSHA Hazard Communic fra 2012. Standard (29 CFR 1910.1200).
Artikelnummer. 15820100 Leverandør Fisher Chemical™ Leverandørnr. SP15100
Dette kemikalie anses for at være farligt af OSHA Hazard Communic fra 2012. Standard (29 CFR 1910.1200).
Til både montering og langtidsopbevaring af dias
  • Lav viskositet
  • Giver et tyndere klæbende lag for bedre optisk kvalitet
  • Et brydningsindeks tæt på det faste protein hjælper med at holde billedet fri for optiske ufuldkommenheder såsom diffraktionshaloer
  • Velegnet til montering af dækglas på objektglas med tykke eller tynde prøver
  • Vil ikke ændre farverne på biologiske farvestoffer
  • Vil ikke miste sin sammenhængskraft, klæbende kvalitet eller farve med alderen
  • Bevarer de fleste biologiske farvestoffer med lidt eller ingen falmning, når objektglassene opbevares i mørke
  • Brydningsindeks, 1,518
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Montering og langtidsopbevaring af dias
Volumen (engelsk) 3,38 oz.
Produkttype Slide monteringsmedie
Emballage Ravgult glas
Volumen (metrisk) 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Permount Mounting Media
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin