Description
Til både montering og langtidsopbevaring af dias
- Lav viskositet
- Giver et tyndere klæbende lag for bedre optisk kvalitet
- Et brydningsindeks tæt på det faste protein hjælper med at holde billedet fri for optiske ufuldkommenheder såsom diffraktionshaloer
- Velegnet til montering af dækglas på objektglas med tykke eller tynde prøver
- Vil ikke ændre farverne på biologiske farvestoffer
- Vil ikke miste sin sammenhængskraft, klæbende kvalitet eller farve med alderen
- Bevarer de fleste biologiske farvestoffer med lidt eller ingen falmning, når objektglassene opbevares i mørke
- Brydningsindeks, 1,518
Spécification
Spécification
| Applikationer | Montering og langtidsopbevaring af dias |
| Volumen (engelsk) | 3,38 oz. |
| Produkttype | Slide monteringsmedie |
| Emballage | Ravgult glas |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Permount Mounting Media
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?