Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Gærekstrakt (granuleret)
Beskrivelse
Tørret gærautolysat med et højt indhold af aminonitrogen og vandopløselige B-kompleks vitaminer
- Vandopløselig del af autolyseret gær indeholdende vitamin B-kompleks
- Anvendes til fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier
- CAS: 8013-01-2
Specifications
Specifications
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Gærekstrakt |
| Produkttype | Dehydreret kulturmedie |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier |
| Inkluderer | Vitamin B kompleks |
| Emballagetype | Poly flaske |
| Mængde | 500 g |