Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Gærekstrakt (granuleret)
Artikelnummer. 11365992
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365992 2000 g 2kg
11385992 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365992 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP97272
Request Bulk or Custom Format
Tørret gærautolysat med et højt indhold af aminonitrogen og vandopløselige B-kompleks vitaminer
  • Vandopløselig del af autolyseret gær indeholdende vitamin B-kompleks
  • Anvendes til fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier
  • CAS: 8013-01-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret
Medietype Gærekstrakt
Produkttype Bakteriekultur
Til brug med (applikation) Mikrobiologiske kulturmedier
Inkluderer Vitamin B kompleks
Emballagetype Poly flaske
Mængde 2000 g