Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Tryptone (Granulated)
Artikelnummer. 11365982
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11365982
Brand: Fisher BioReagents™ BP9726500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
An enzymatic digest of casein, a milk protein
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Granulated Powder
Medietype Tryptone
Produkttype Microbiology Media
Formulering Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
Emballagetype Poly Bottle
Mængde 500 g