Få mere at vide
Fisher BioReagents™ SurePrep™ TrueTotal™ RNA Purification Kit
Beskrivelse
Indeholder
Lysis solution (40mL), Wash solution (22mL), Elution buffer (6mL), Micro spin columns (50), Collection tubes (50), Elution tubes (1.7mL) (50)
- Fast and easy processing using rapid spin-column format
- Isolates all sizes of RNA including large RNA and small RNA species
- No phenol or chloroform extractions
- Isolates and detects RNA from as little as a single animal cell
- Purifies total RNA from a variety of biological sources such as cultured animal cells, tissue samples, blood, bacteria, yeast, fungi and plants
Applications:
Purified intact RNA is suitable for Quantitative RT-PCR, Northern blotting, RNase protection, and expression array assays
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Spin Column |
| Til brug med (applikation) | Quantitative RT-PCR, northern blotting, RNase protection and expression array assays |
| Inkluderer | Lysis solution 40mL, wash solution 22mL, Elution Buffer 6mL, micro spin columns 50, collection tubes 50, 50 elution tubes 1.7mL |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Udbytte | ≈0.5μg RNA/1 x 107 cells |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)