Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Proteinase K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
Artikelnummer. p-96577
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
50mg
Artikelnummer. 10172903
Brand: Fisher BioReagents™ BP170050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Proteinase K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
  • Ikke på TSCA-beholdning: kun til brug for forskning og udvikling; ikke til fremstilling eller kommercielle formål
Proteinase K anvendes i vid udstrækning til isolering af DNA og RNA fra celle- og vævspræparater. Det er en bredspektret protease, der inaktiverer mange enzymer, herunder endogene nukleaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Isolering af DNA og RNA fra celle- og vævspræparater, inaktivering af mange enzymer, herunder endogene nukleaser
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Tritirachium album
Mængde 50 mg
Produkttype Proteinase K
Form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.