Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Proteinase K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
Artikelnummer. 10172903
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10172903 50 mg 50mg
10103533 100 mg 100mg
10407583 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10172903 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP170050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Proteinase K ( Tritirachium album / Molecular Biology)
  • Ikke på TSCA-beholdning: kun til brug for forskning og udvikling; ikke til fremstilling eller kommercielle formål
Proteinase K anvendes i vid udstrækning til isolering af DNA og RNA fra celle- og vævspræparater. Det er en bredspektret protease, der inaktiverer mange enzymer, herunder endogene nukleaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Isolering af DNA og RNA fra celle- og vævspræparater, inaktivering af mange enzymer, herunder endogene nukleaser
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Tritirachium album
Mængde 50 mg
Produkttype Proteinase K
Form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.