Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Agar, pulver / flager, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-2885499
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
10153193 2000 g Polyspand 2kg
10572775 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153193 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP14232
Anvendes som størkningsmiddel til dyrkningsmedier.
Anvendes som størkningsmiddel til dyrkningsmedier
  • Anvendes som et størkningsmiddel til at tilvejebringe det faste medium til at understøtte væksten af mikrober til cellekulturapplikationer
  • Funktionelt testet til fremme af vækst af E. coli og S. aureus
  • Typisk koncentration er 1,5% agar (15g/L) i vand
  • CAS: 9002-18-0
  • Molekylvægt: 336,337 g/mol
  • Kemisk formel: C14H24O9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Grad Molekylær genetik
Produkttype Agar
Til brug med (applikation) Anvendes som et størkningsmiddel til dyrkningsmedier
Emballagetype Polyspand
Mængde 2000 g