Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Nukleotider
Beskrivelse
- Funktionelt testet i PCR
- Kan bruges til dideoxy-sekventering, mutagenese og cDNA-synteseapplikationer
- DNase-, RNase- og proteasefri
- PCR dNTP Mix er en opløsning af dATP, dCTP, dGTP og dTTP
- dNTP-sættet indeholder et rør hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (4 rør/sæt)
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| pH | 7 til 7,5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.1 |
| Produkttype | dCTP |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhed | >98% |
| Mængde | 400μ L |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Dideoxy-sekventering, mutagenese og cDNA-syntese |