Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Click to view available options
Mængde:
10 μg
25 μg
50 μg
Størrelsesområde:
100 til 2000 bp
500 til 10.000 bp
72 til 1353 bp
Produkttype:
100 bp DNA-stige
Kilobase DNA-markør
PhiX-174 RF DNAHae III Digest
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest
Unit Size:
1µg
50µg
Description
- Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
- DNase-, RNase-, and protease-free
Specifications
Specifications
| Farve | Colorless |
| Produkttype | 100 bp DNA-stige |
| Størrelsesområde | 100 til 2000 bp |
| Form | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Determining the size of DNA fragment |
| Mængde | 50 μg |