Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Artikelnummer. 10428543
Mængde:
10 μg
25 μg
50 μg
Størrelsesområde:
100 til 2000 bp
500 til 10.000 bp
72 til 1353 bp
Produkttype:
100 bp DNA-stige
Kilobase DNA-markør
PhiX-174 RF DNAHae III Digest
lambda DNA/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest
Pakningsstørrelse:
1µg
50µg
Artikelnummer. 10428543
Brand: Fisher BioReagents™ BP255150
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suitable for determining the size of DNA fragments
  • Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
  • DNase-, RNase-, and protease-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless
Produkttype 100 bp DNA-stige
Størrelsesområde 100 til 2000 bp
Form Liquid
Til brug med (applikation) Determining the size of DNA fragment
Mængde 50 μg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado