Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Miller
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
Dehydrated.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C |
| Oversigt | Bacterial Culture |
| Form | Powder |
| Grad | Molecular genetics |
| Medietype | LB Broth |
| Produkttype | Microbiology Media |
| Formulering | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L |
| Til brug med (applikation) | For preparing bacterial nutrient media |
| Emballagetype | Poly Pail |
| Mængde | 2000 g |