Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Microbiology Media: LB Broth, Miller
Artikelnummer. 10638013
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Product Code. 10638013
Brand: Fisher BioReagents™ BP14262
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used for growing molecular biology strains of E. coli-containing recombinant plasmids
Dehydrated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 4°C
Oversigt Bacterial Culture
Form Powder
Grad Molecular genetics
Medietype LB Broth
Produkttype Microbiology Media
Formulering Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L
Til brug med (applikation) For preparing bacterial nutrient media
Emballagetype Poly Pail
Mængde 2000 g