Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Tilsætningsstoffer til mikrobiologiske medier: Gærekstrakt
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Beskrivelse
Vandopløselig del af autolyseret frisk gær anvendt i bakteriologiske dyrkningsmedier
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær genetik |
| Medietype | Gærekstrakt |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Emballagetype | Poly flaske |
| Mængde | 100 g |