Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Tilsætningsstoffer til mikrobiologiske medier: Gærekstrakt
Artikelnummer. 10225203
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10225203 500 g 500g
10255153 100 g 100g
10215203 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225203 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP1422500
 Begrænset vare
På lager
Additiv til fremstilling af bakterielle næringsmedier
Vandopløselig del af autolyseret frisk gær anvendt i bakteriologiske dyrkningsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bakteriekultur
Form Dehydreret
Grad Molekylær genetik
Medietype Gærekstrakt
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype Poly flaske
Mængde 500 g