Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Tilsætningsstoffer til mikrobiologiske medier: Gærekstrakt
Artikelnummer. 10215203
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 10215203
Brand: Fisher BioReagents™ BP14222
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Additiv til fremstilling af bakterielle næringsmedier
Vandopløselig del af autolyseret frisk gær anvendt i bakteriologiske dyrkningsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret
Grad Molekylær genetik
Medietype Gærekstrakt
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype Poly flaske
Mængde 2000 g