Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Peptone
Artikelnummer. p-4907858
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 10296044
Brand: Fisher BioReagents™ BP14202
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Additive for preparing bacterial nutrient media
Dehydrated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Powder
Grad Molecular genetics
Medietype Peptone
Produkttype Peptone
Til brug med (applikation) Nitrogen in a form readily available to bacteria
Emballagetype Poly Bottle
Mængde 2000 g