Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Microbiology Media Additives: Peptone
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Beskrivelse
Dehydrated.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Powder |
| Grad | Molecular genetics |
| Medietype | Peptone |
| Produkttype | Peptone |
| Til brug med (applikation) | Nitrogen in a form readily available to bacteria |
| Emballagetype | Poly Bottle |
| Mængde | 2000 g |