Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Artikelnummer. 10421545
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10421545
Brand: Fisher BioReagents™ BP53510
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
  • Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
  • Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
  • Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Til brug med (applikation) Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
Indhold og opbevaring <0°C
Kilde Egg white
Mængde 10 g
Produkttype Lysozyme
Form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysozyme, egg white
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .