Få mere at vide
Fisher BioReagents™ LB Agar, Miller (granuleret)
Artikelnummer. 12887172
Skift visning
Mængde:
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
12887172 2 kg 2kg
1 options
Artikelnummer. 12887172 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP97242
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som et mikrobielt vækstmedium til dyrkning af E. coli-stammer til fremstilling af plasmid-DNA og rekombinante proteiner.
  • Vejledning til medieforberedelse: Tilsæt 32g til 1L renset vand, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) juster derefter pH til 7,2. Opvarm og ryst jævnligt for at opløses fuldstændigt. Før brug steriliseres ved autoklavering i 15 minutter.
  • Natriumchloridkoncentrationen i Miller-formuleringen er 2X koncentrationen af Lennox-formuleringen for at tillade optimal saltkoncentration for en specifik stamme
  • Agar giver solid støtte til vækst
  • Format: Granuleret pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Granuleret pulver
Medietype LB Agar, Miller
Produkttype Agar
Formulering Kasein Peptone 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Natriumchlorid 10g/L, Agar 12g/L
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelse og formering af Escherichia coli i molekylærbiologiske procedurer
Emballagetype Poly flaske
Mængde 2 kg