Få mere at vide
Fisher BioReagents™ TaqDNA polymerase
Artikelnummer. 10104974
Skift visning
Sammensætning:
10X assay-buffer A: Tris-HCl 100mM, pH 9 ved 25 °C, KCl 500mM og MgCl2 15mM opløsning i en separat flaske
10X assaybuffer B: Tris-HCl 100 mM, pH 9 ved 25 °C, KCl 500 mM og MgCl 2 25 mM opløsning i et separat hætteglas
Mængde:
5 × 2500-enheder
5x 2500 enheder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sammensætning Mængde Pakningsstørrelse
10104974 10X assaybuffer B: Tris-HCl 100 mM, pH 9 ved 25 °C, KCl 500 mM og MgCl 2 25 mM opløsning i et separat hætteglas 5x 2500 enheder Pakke med 5
10458923 - - -
10448733 - - -
10717185 - - -
10091263 - - -
10458733 - - -
10698393 - - -
10144924 10X assay-buffer A: Tris-HCl 100mM, pH 9 ved 25 °C, KCl 500mM og MgCl2 15mM opløsning i en separat flaske 5 × 2500-enheder Pakke med 5
10449693 - - -
10346363 - - -
10216744 - - -
10356363 - - -
10206744 - - -
10071553 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10104974 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. FB600075
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Tillader op til 100 cyklusser af amplifikation uden tab af aktivitet
  • Licenseret til brug i PCR
  • Bruger en termostabil DNA-polymerase, der er blevet kodet af en modificeret form af Thermus aquaticus DNA-polymerase-gen, der er blevet indsat i en E. coli -vært
  • Har en 5 «→3« exonuklease aktivitet
  • Fås med to forskellige reaktionsbuffere
  • Buffer A indeholder en optimeret slutkoncentration på 15 mM MgCl 2 til de fleste PCR-amplifikationer
  • Buffer B indeholder ikke MgCl2 ; MgCl 2 leveres i et separat hætteglas som en 25 mM opløsning
  • Opbevaringsbuffer: 20 mM Tris-HCl, pH 7,5 (ved stuetemperatur), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50 % glycerol, 0,5 % Tween™ 20, 0,5 % Nonidet P40™
  • Anbefalet analysebuffer: 10X analysebuffer A (100 mM Tris-HCl, pH 9,0 [ved 25 C/°77 F]; °500 mM KCl; 15 mM MgCl2 ) eller 10X analysebuffer B (100mM Tris-HCl, pH 9,0 [ved 25 °C/77 °F]; 500mM KCl) og 25mM MgCl2 - opløsning i et separat hætteglas
Enhedsdefinition: En enzymenhed er defineret som den mængde, der vil inkorporere 10nmol dNTP'er i syre-uopløseligt materiale pr. 30 minutter i en 10-minutters inkubation ved °74 C (°165 F) under assaybetingelserne ovenfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Sammensætning 10X assaybuffer B: Tris-HCl 100 mM, pH 9 ved 25 °C, KCl 500 mM og MgCl 2 25 mM opløsning i et separat hætteglas
Indhold og opbevaring -20°C
Oversigt Taq DNA polymerase
Form Væske
Format Poly rør
Mængde 5x 2500 enheder
Til brug med (applikation) Standard PCR
Opbevaringsbuffer Tris-HCl 20 mM, pH 7,5 (ved stuetemperatur), KCl 100 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM, Glycerol 50 %, Tween™ 20 0,5 %, Nonidet™ P40™ 0,5 %